2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1037-25GEA 368 EUR InStock
TCIAH1037-25G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 131 °C
Numéro MDL: MFCD00128847
Numéro CAS: 938-96-5
EINECS: 213-352-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité