2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
007926-1G 007926-5G
FLUO007926-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007926-1G FLUO007926-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236291
Numéro CAS: 237069-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité