3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
007930-1G 007930-5G
FLUO007930-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007930-1G FLUO007930-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236295
Numéro CAS: 231291-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité