3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
007931-1G 007931-5G
FLUO007931-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007931-1G FLUO007931-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236296
Numéro CAS: 575469-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité