5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
007934-1G 007934-5G
FLUO007934-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007934-1G FLUO007934-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236299
Numéro CAS: 231291-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité