4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
007932-5G 007932-1G
FLUO007932-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007932-5G FLUO007932-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236297
Numéro CAS: 243977-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité