4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
007933-5G 007933-1G
FLUO007933-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007933-5G FLUO007933-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236298
Numéro CAS: 239463-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité