2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0731-25G A0731-5G
TCIAA0731-25GEA 162 EUR InStock
TCIAA0731-25G TCIAA0731-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Numéro MDL: MFCD00006322
Numéro CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c7f81abbe9a8e23a7231f4dcbb3fd5d3409353&vid=d8c7f81abbe9a8e23a7231f4dcbb3fd5d3409353&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité