3-Amino-2,6-dimethylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19842.14EA 712 EUR InStock
L19842.14
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646409
Numéro CAS: 3430-33-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité