L(+)-Isoleucinol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
183940010 183940050
ACRO183940010EA 48 EUR InStock
ACRO183940010 ACRO183940050
L(+)-Isoleucinol 97%
L(+)-Isoleucinol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004731
Numéro CAS: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting mass and/or chunks or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
Specific optical rotation +3.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=1.6, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité