2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08898.09 L08898.04
L08898.09EA 309 EUR InStock
L08898.09 L08898.04
2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
2-Ethoxy-4-methylphenol
Purity: 95% CAS No.: 2563-07-7 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Refractive Index: 1.5230 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 103°/3mm Beilstein Reference: 1865448 MDL No.: MFCD00043697
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043697
Numéro CAS: 2563-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité