Hydroxyde de benzyltriéthylammonium 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
B0445-25ML B0445-250ML
TCIAB0445-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAB0445-25ML TCIAB0445-250ML
Hydroxyde de benzyltriéthylammonium 10% dans l'eau
Hydroxyde de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₃NO
MW: 209,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040488
Numéro CAS: 1836-42-6
EINECS: 217-402-9
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76ca0038e8a247e2437f875cc935eaedb6d177c&vid=7e8e7120663736ea6fdbb44a31198212eb06cfbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité