(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14523.MDEA 41 EUR InStock
L14523.MD L14523.03
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 0,920
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064275
Numéro CAS: 99210-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité