3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methylpentane-1,5-diol
B20546.06 B20546.14
B20546.06EA 72.8 EUR InStock
B20546.06 B20546.14
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Purity: 99% CAS No.: 4457-71-0 Molecular Formula: HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH Formula Weight: 118.18 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.454 Beilstein Reference: 1697331 MDL No.: MFCD00039547
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Densité: 0.97
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039547
Numéro CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité