3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0710-25ML M0710-500ML
TCIAM0710-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0710-25ML TCIAM0710-500ML
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (par GC)
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00039547
Numéro CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&vid=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité