1,3-Diphenoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2662-25G D2662-5G
TCIAD2662-25GEA 334 EUR InStock
TCIAD2662-25G TCIAD2662-5G
1,3-Diphenoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Diphenoxybenzene
Formule: C₁₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00003036
Numéro CAS: 3379-38-2
EINECS: 222-181-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14343e47b7e34590eba81a9929cce564607cd50&vid=b14343e47b7e34590eba81a9929cce564607cd50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité