2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14170.06 A14170.14
A14170.06EA 26.8 EUR InStock
A14170.06 A14170.14
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Purity: 98% CAS No.: 3663-82-9 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 83736
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006822
Numéro CAS: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité