1-Isopropylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0845-25GEA 66 EUR InStock
TCIAI0845-25G
1-Isopropylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,1600 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00234239
Numéro CAS: 4532-96-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/32/28972732.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité