1-Tritylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17694.03EA 27.7 EUR InStock
L17694.03 L17694.06
1-Tritylimidazole ≥98%
1-Tritylimidazole
Formule: C₂₂H₁₈N₂
MW: 310,40 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229427
Numéro CAS: 15469-97-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité