N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
S0597-25G S0597-5G
TCIAS0597-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAS0597-25G TCIAS0597-5G
N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Point de fusion: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042728
Numéro CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecdaeea8eb1ed102e0bdf317e12a71c5006ecf8&vid=4023a55d8206f7bbd0fc35683eafbdc630796f86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité