2-Ethylbutyryl chloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 209 EUR InStock
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018812
Numéro CAS: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité