2-Methylbutyryl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
414150250 414151000 414150010 414150050
ACRO414150250EA 102 EUR InStock
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150010 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Formule: C₅H₉ClO
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041726
Numéro CAS: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité