tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
B1196-25ML B1196-250ML
TCIAB1196-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1196-25ML TCIAB1196-250ML
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butylacetyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00000737
Numéro CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&vid=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité