4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
004837-1G 004837-5G 004837-25G
FLUO004837-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004837-1G FLUO004837-5G FLUO004837-25G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
MW: 270,0153 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085008
Numéro CAS: 128140-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité