5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61282.06EA 159 EUR InStock
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226880
Numéro CAS: 198477-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité