2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
005730-1G 005730-5G
FLUO005730-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005730-1G FLUO005730-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD01631380
Numéro CAS: 219765-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité