(1-Propynyl)tributyltin 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20201.03EA 68.5 EUR InStock
L20201.03 L20201.06
(1-Propynyl)tributyltin 96%
(1-Propynyl)tributyltin
Formule: C₁₅H₃₀Sn
MW: 329,12 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C
Densité: 1,082
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD01863650
Numéro CAS: 64099-82-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité