Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-carbohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP0426-25GEA 191 EUR InStock
TCIAP0426-25G
Pyridine-2-carbohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pyridine-2-carbohydrazide


Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,1393 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059782
Numéro CAS: 1452-63-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/20/28991120.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité