2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrobenzoic acid
H27779.06 H27779.14
H27779.06EA 83.3 EUR InStock
H27779.06 H27779.14
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 55737-66-1 Molecular Formula: C9H7NO6 Formula Weight: 225.17 Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD06203344
Formule: C₉H₇NO₆
MW: 225,17 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203344
Numéro CAS: 55737-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité