Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclobutyl phenyl ketone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1035-5GEA 77 EUR InStock
TCIAC1035-5G
Cyclobutyl phenyl ketone ≥95.0% (par GC)
Cyclobutyl phenyl ketone


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,2124 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00001326
Numéro CAS: 5407-98-7
EINECS: 226-473-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/92/28938292.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité