(Chloromethyl)dimethylpentylsilane
009686-10G 009686-25G SILS04035.1 SILS04035.5
FLUO009686-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009686-10G FLUO009686-25G SILNSILS04035.1 SILNSILS04035.5
(Chloromethyl)dimethylpentylsilane
(Chloromethyl)dimethylpentylsilane
Formule: C₈H₁₉ClSi
Numéro MDL: MFCD00674506
Numéro CAS: 73013-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité