2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide ≥98%
011143-25G 011143-100G
FLUO011143-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011143-25G FLUO011143-100G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide ≥98%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204152
Numéro CAS: 15253-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité