3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12510000EA 108 EUR InStock
EHERC12510000
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002645
Numéro CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité