3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1942-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1942-25G
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002645
Numéro CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03078
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/43/28978743.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité