2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11688000EA 149 EUR InStock
EHERC11688000
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Numéro MDL: MFCD00009723
Numéro CAS: 101-10-0
EINECS: 202-915-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité