Citronellic acid ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22862.14 B22862.22 B22862.36
B22862.14EA 54.4 EUR InStock
B22862.14 B22862.22 B22862.36
Citronellic acid ≥94%
Citronellic acid
Purity: 94% CAS No.: 502-47-6 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 121-122°/1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002728
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 121…122 °C (1 mmHg)
Densité: 0.923
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002728
Numéro CAS: 502-47-6
EINECS: 207-939-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité