Citronellic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1708-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAC1708-25ML
Citronellic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Citronellic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002728
Numéro CAS: 502-47-6
EINECS: 207-939-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/12/28938912.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité