5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34292.03EA 195 EUR InStock
H34292.03 H34292.MD
5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
5-Fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,10 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Numéro MDL: MFCD09027295
Numéro CAS: 696-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité