3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
CFF625.1 001654-1G 001654-5G
CHMPCFF625.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF625.1 FLUO001654-1G FLUO001654-5G
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Numéro MDL: MFCD00052838
Numéro CAS: 1579-78-8
EINECS: 216-424-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité