1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Synonyms: N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
009389-5G 009389-25G
FLUO009389-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009389-5G FLUO009389-25G
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041161
Numéro CAS: 1736-71-6
EINECS: 217-084-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité