1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
009391-1G 009391-25G 009391-5G
FLUO009391-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009391-1G FLUO009391-25G FLUO009391-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041189
Numéro CAS: 1736-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité