Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1466-1GEA 283 EUR InStock
TCIAT1466-1G
4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol ≥98.0% (par GC)
4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol


Formule: C₁₉H₁₃F₃O
MW: 314,301 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191587
Numéro CAS: 379-57-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/86/28995486.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité