Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzhydrylamine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

304320250 304321000
ACRO304320250EA 69.8 EUR InStock
ACRO304320250 ACRO304321000
Benzhydrylamine 97%
Benzhydrylamine


Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008059
Numéro CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité