Benzhydrylamine
Fournisseur: Molekula
MOLEM38567434EA 0 EUR InStock
MOLEM38567434
Benzhydrylamine
Benzhydrylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008059
Numéro CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité