Benzhydrylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0124-25ML B0124-500ML B0124-100ML
TCIAB0124-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAB0124-25ML TCIAB0124-500ML TCIAB0124-100ML
Benzhydrylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Benzhydrylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 304°C
Numéro MDL: MFCD00008059
Numéro CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
Merck Index: 14,01076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7398a243c0a30c6a3e14fe7e7a498f4a7bf1196&vid=f7398a243c0a30c6a3e14fe7e7a498f4a7bf1196&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité