4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12194800EA 149 EUR InStock
EHERC12194800
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126963
Numéro CAS: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité