4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46106-100MGEA 56.8 EUR InStock
46106-100MG
4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126963
Numéro CAS: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité