m-Xylylenediamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
141020050 141021000 141025000
ACRO141020050EA 27.8 EUR InStock
ACRO141020050 ACRO141021000 ACRO141025000
m-Xylylenediamine 99%
m-Xylylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 265 °C (745 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008119
Numéro CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité