Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Xylylenediamine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0127-25G D0127-500G D0127-100G
TCIAD0127-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0127-25G TCIAD0127-500G TCIAD0127-100G
m-Xylylenediamine ≥99.0% (par GC)
m-Xylylenediamine


Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 248°C
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00008119
Numéro CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2b0d4bb38ba40a063281ea56318e8c7ade545&vid=07e2b0d4bb38ba40a063281ea56318e8c7ade545&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité