p-Xylylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene, 1,4-Phenylenedimethanamine
L02995.04 L02995.09 L02995.18
L02995.04EA 49.1 EUR InStock
L02995.04 L02995.09 L02995.18
p-Xylylenediamine 97%
p-Xylylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 539-48-0 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 59-63° Boiling Point: 230°/10mm Beilstein Reference: 2206190 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00009821
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 59…63 °C
Point d'éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009821
Numéro CAS: 539-48-0
EINECS: 208-719-3
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité